Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de polietileno de alta densidad Nalgene™
Las cubetas de polietileno de alta densidad Thermo Scientific Nalgene se utilizan para sumergir material de laboratorio o para realizar baños de hielo.
Marca: Thermo Scientific™ 7120-0010
24.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52200kg
Descripción
Las cubetas de polietileno de alta densidad Thermo Scientific Nalgene se utilizan para sumergir material de laboratorio o para realizar baños de hielo.
Cubetas duraderas que incorporan asas para transportarlas fácilmente en el laboratorio.
- Sin cubiertas
- Resistentes y duraderas, con diámetro decreciente para poder apilarlas.
- Asas moldeadas y bordes enrollados para transportarlas y manipularlas fácilmente.
- Resistentes a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, para multitud de usos en el laboratorio.
Especificaciones
10L | |
Bandejas duraderas y resistentes inclinadas para permitir su apilamiento. | |
36cm | |
Bandeja | |
En 14125 . | |
5.625 pulg | |
Rectangulares | |
No esterilizable en autoclave |
36 × 31 × 14 cm (14.125 × 12.125 × 5.625 pulg) | |
14cm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
31cm | |
1 | |
6 | |
En 12125 . |
Note: These pans are NOT autoclavable.