Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de polietileno de alta densidad Nalgene™
Las cubetas de polietileno de alta densidad Thermo Scientific Nalgene se utilizan para sumergir material de laboratorio o para realizar baños de hielo.
54.75€ - 72.67€
Especificaciones
Descripción | Bandejas duraderas y resistentes inclinadas para permitir su apilamiento. |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo | Bandeja |
N.° por paquete | 1 |
N.º por caja | 6 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10411191
|
Thermo Scientific™
7120-0010 |
10L | 36 × 31 × 14 cm (14.125 × 12.125 × 5.625 pulg) |
54.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10607911
|
Thermo Scientific™
7120-0020 |
20 L | 21,375 x 17,125 x 5,125 in (54 x 43 x 13 cm) |
72.67€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las cubetas de polietileno de alta densidad Thermo Scientific Nalgene se utilizan para sumergir material de laboratorio o para realizar baños de hielo.
Cubetas duraderas que incorporan asas para transportarlas fácilmente en el laboratorio.
- Robustas y duraderas cubetas cónicas apilables
- Sin cubiertas
Especificaciones
Bandejas duraderas y resistentes inclinadas para permitir su apilamiento. | |
Bandeja | |
6 | |
No esterilizable en autoclave |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
1 | |
Rectangulares |
Note: These pans are NOT autoclavable.