Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
Cree conexiones rápidas y sin problemas entre dos rutas de transferencia de líquidos con desconexiones rápidas Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 6150-0020
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
Descripción
Cree conexiones rápidas y sin problemas entre dos rutas de transferencia de líquidos con las desconexiones rápidas de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que permite que los tubos se ajusten perfectamente con solo un giro.
Dos tubos cónicos que se ajustan perfectamente con una conexión macho/hembra, lo que permite una rápida unión o separación de líneas de aparatos.Especificaciones
Desconexión rápida | |
HDPE | |
Diámetro interno de 3/8 a 7/16 pulg. | |
72 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.