Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
Cree conexiones rápidas y sin problemas entre dos rutas de transferencia de líquidos con desconexiones rápidas Thermo Scientific™ Nalgene™.
33.00€ - 290.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Desconexión rápida |
---|---|
Material | HDPE |
Cantidad de embalaje | 72 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10345751
|
Thermo Scientific™
6150-0010 |
D.I. de 0,6 a 0,8 cm (1/4 a 5/16 pulg) |
33.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11374535
|
Thermo Scientific™
6150-0020 |
Diámetro interno de 3/8 a 7/16 pulg. |
290.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Cree conexiones rápidas y sin problemas entre dos rutas de transferencia de líquidos con las desconexiones rápidas de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que permite que los tubos se ajusten perfectamente con solo un giro.
Dos tubos cónicos que se ajustan perfectamente con una conexión macho/hembra, lo que permite una rápida unión o separación de líneas de aparatos.Garantía: 90 días
Especificaciones
Desconexión rápida | |
HDPE | |
72 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.