Learn More
Thermo Scientific™ Cuadernos de laboratorio Nalgene™ Deluxe con páginas de papel normal
Registre toda la documentación necesaria para garantizar la protección de patentes. Estos cuadernos de laboratorio ofrecen 96 páginas cosidas permanentemente con líneas horizontales o cuadrículas.
36.70€ - 224.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Color de la cubierta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Color de la cubierta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12832849
![]() |
Thermo Scientific™
6301-1000 |
Papel a cuadros para cuadernos de laboratorio 21,6 x 27,9 cm | Verde bosque |
197.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10285731
![]() |
Thermo Scientific™
6301-2000 |
Papel para cuadernos de laboratorio, forrado 21,6 x 27,9 cm | Borgoña |
36.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11827363
![]() |
Thermo Scientific™
6301-3000 |
Papel para portátiles de laboratorio A 4 cuadriculado 21.0 x 29.7cm | Verde bosque |
224.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11399544
![]() |
Thermo Scientific™
6301-4000 |
Papel para cuadernos de laboratorio A4, forrado 21,0 x 29,7 cm | Borgoña |
40.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los cuadernos de laboratorio incluyen 96 páginas de papel cosidas permanentemente con cuadrícula o pauta de líneas horizontales. Registre toda la documentación necesaria para garantizar la protección de patentes. Las páginas incluyen espacios para fechas y firmas. Los cuadernos incluyen instrucciones para el mantenimiento de registros, tabla de contenido y una página el control de la publicación de contenido. La tapa dura es resistente al agua (las páginas no).
- Espacios para fechas y firmas de trabajadores y testigos para la protección de patentes.
- Elija tapa en verde bosque con rejilla verde de 0,25in. (6 mm) o borgoña con líneas horizontales.
- Tamaño de página: 8,5 × 11in. (22 × 28 cm).
Instrucciones de mantenimiento de registros, página para numeración/catalogación e índice.
Las páginas no son resistentes al agua.
Especificaciones
Polietileno |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.