Learn More
Thermo Scientific™ Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene
Las jarras con tapa para baños multifunción Thermo Scientific Nalgene también pueden emplearse como acuarios, terrarios, campanas o cámaras de liofilización.
Marca:  Thermo Scientific™ DS5300-0507
56.35 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.74000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10024840
  • 77.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las jarras con tapa para baños multifunción Thermo Scientific Nalgene también pueden emplearse como acuarios, terrarios, campanas o cámaras de liofilización.
Las jarras con tapa para baños multifunción, ligeros y económicos, pueden esterilizarse en autoclave y son resistentes a roturas.
Características:
  • Puede perforar los tarros o utilizar abrazaderas para fijar equipos de calefacción y refrigeración.
  • Las paredes gruesas de 1/8 pulgadas muy duraderas hacen que los tarros sirvan como baños de agua, acuarios, terrarios o cámara de liofilización
  • Esterilizable en autoclave
Nota:
  • El tarro DS5300-0507 es apto para aplicaciones de vacío si no se esteriliza en autoclave.
.
Especificaciones
Especificaciones
0,5 gal
Tarro con tapa polivalente PC 133 x 191mm
-135°C a +135°C
7,5 in
5,2 in
Transparente
2,2 L
Policarbonato
191 mm
133 mm