Learn More
Thermo Scientific™ Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene
Las jarras con tapa para baños multifunción Thermo Scientific Nalgene también pueden emplearse como acuarios, terrarios, campanas o cámaras de liofilización.
77.20€ - 160.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Intervalo de temperatura | -135°C a +135°C |
Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10024840
|
Thermo Scientific™
DS5300-0507 |
2,2 L | 133 mm | 191 mm |
77.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10288770
|
Thermo Scientific™
DS5300-9609 |
4,7 L | 168 mm | 235 mm |
100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10132831
|
Thermo Scientific™
DS5300-9910 |
8,3 L | 222 mm | 254 mm |
160.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Las jarras con tapa para baños multifunción Thermo Scientific Nalgene también pueden emplearse como acuarios, terrarios, campanas o cámaras de liofilización.
Las jarras con tapa para baños multifunción, ligeros y económicos, pueden esterilizarse en autoclave y son resistentes a roturas.
- Jarras de policarbonato transparente con paredes de 0,125 in. (3 mm) de grosor.
- Esterilizables en autoclave y resistentes a roturas.
- Puede perforar las jarras y derivarlas o utilizar abrazaderas para fijar equipos de calefacción y refrigeración.
Tapas
Las jarras más grandes (11-823-18 y 11-823-16) no son aptas para aplicaciones de vacío. No esterilice en autoclave los modelos 11-823-14, 11-823-15 ni 11-823-17 si los va a utilizar en aplicaciones de vacío.
Especificaciones
Transparente | |
-135°C a +135°C | |
Policarbonato |