Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico de HDPE natural Nalgene™ con tapón: Embalaje a granel
Descripción
Toma de muestras, almacenamiento y envío de pequeños volúmenes de reactivos valiosos. Los frascos para diagnóstico con tapón Thermo Scientific™ Nalgene se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen. El polietileno natural translúcido de alta densidad proporciona un diseño duradero con paredes uniformes que son resistentes a los vertidos o punciones.
- No estériles
- Tapones de polipropileno sin revestimiento natural
- Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.Envases de 2000 por caja.
.- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 0,125 oz, 4 ml |
Capacidad (métrico) | 4 mL |
Capacidad (imperial) | 0,125 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 8 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Esterilidad | No estéril |
Acabado del cuello | 13-415 mm |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425115 | Certificado de conformidad | 14/03/2025 | 312002-9125 |
1420836 | Certificado de conformidad | 28/02/2025 | 312002-9125 |
1423089 | Certificado de conformidad | 19/02/2025 | 312002-9125 |
1421304 | Certificado de conformidad | 26/01/2025 | 312002-9125 |
1422150 | Certificado de conformidad | 24/01/2025 | 312002-9125 |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.