Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de alta velocidad de PPCO con fondo redondo Nalgene™
GREENER_CHOICE
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes.
Marca:  Thermo Scientific™ 3110-0160
40.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10383391
  • 43.32€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Descripción
Descripción
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes. Los tubos tienen una excelente resistencia química.
Características
  • El fondo redondo se ajusta rotores de alta velocidad en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas.
  • La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para una mayor resistencia.
  • Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
  • Tamaños de 50 y 100 ml disponibles con rebordes para una fácil recuperación de las cavidades de los rotores.
  • Opción económica; también se pueden utilizar como tubos de prueba.
  • Duran más que los tubos de policarbonato en condiciones de esterilización en autoclave repetida.
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
16 mL
100
No estéril
Redondo
Redondo
17,8 mm
Tubo para centrífuga
Copolímero de polipropileno (PPCO)
10
Sí
98.6 mm
No
No
50,000 xg
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1396537 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/12/2023 Catalog Number3110-0160
Número de lote1275783 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/02/2020 Catalog Number3110-0160
Número de lote1265533 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/10/2019 Catalog Number3110-0160
Número de lote1250957 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2019 Catalog Number3110-0160
Número de lote1215046 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/10/2017 Catalog Number3110-0160
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de alta velocidad de PPCO con fondo redondo Nalgene™ > Copolímero de polipropileno; capacidad: 16 ml
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.