Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de alta velocidad de PPCO con fondo redondo Nalgene™
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes.
Marca: Thermo Scientific™ 3110-0150
40.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Descripción
Mejore el ajuste del rotor y su rendimiento con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) de fondo redondo y alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™, que ofrecen un grosor de pared y un diámetro uniformes. Los tubos tienen una excelente resistencia química.
Características
- El fondo redondo se ajusta rotores de alta velocidad en centrífugas refrigeradas o no refrigeradas.
- La técnica de moldeado genera un grosor uniforme en la pared para una mayor resistencia.
- Diámetro uniforme (sin junta cónica) para mejor ajuste del rotor y tolerancia a la fuerza.
- Tamaños de 50 y 100 ml disponibles con rebordes para una fácil recuperación de las cavidades de los rotores.
- Opción económica; también se pueden utilizar como tubos de prueba.
- Duran más que los tubos de policarbonato en condiciones de esterilización en autoclave repetida.
Información para pedidos:
Suministrados sin tapones; tapones de ajuste por fricción disponibles por separado (serie DS3111).
Especificaciones
15 ml | |
100 | |
No estéril | |
Redondo | |
Redondo | |
15,8 mm | |
Tubo para centrífuga |
Copolímero de polipropileno | |
10 | |
Esterilizable en autoclave | |
112,8 mm | |
No | |
No | |
50.000 x g |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417952 | Certificado de conformidad | 01/01/2025 | 3110-0150 |
1416212 | Certificado de conformidad | 12/11/2024 | 3110-0150 |
1412424 | Certificado de conformidad | 22/10/2024 | 3110-0150 |
1405930 | Certificado de conformidad | 18/05/2024 | 3110-0150 |
1396535 | Certificado de conformidad | 20/12/2023 | 3110-0150 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.