Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de polisulfona de alta velocidad con tapones de rosca Oak Ridge Nalgene™
GREENER_CHOICE
Vea el contenido fácilmente mediante estos tubos de centrífuga de polisulfona fuertes y transparentes, que ofrecen una resistencia mejorada a ácidos y bases. Los tubos están disponibles con tapones de sellado.
Marca:  Thermo Scientific™ 3115-0050
159.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10262561
  • 162.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para centrifugación
Descripción
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con estos tubos de centrífuga de polisulfona Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge transparentes y sólidos, que ofrecen una mayor resistencia a ácidos y bases. Los tubos están disponibles con tapones de sellado.
Características:
  • Fondos redondos para adaptarse a los rotores de alta velocidad.
  • Transparentes con acabado de color paja.
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
  • Los modelos 3115-0030 y 3115-0050 incluyen tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno, fáciles de limpiar y que ofrecen un rendimiento a prueba de fugas† bajo uso normal para la mayoría de centrífugas de hasta 10.000 x g.
  • Para una garantía a prueba de fugas a velocidades superiores a >10 000 x g, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado (se venden por separado).
Información para pedidos:
Conjunto de tapón de sellado vendido por separado (n.º de cat. serie DS3131). Los modelos con n.º de cat. 3115-0050 tiene una capacidad hasta el borde de tan solo 42 ml, pero está diseñado para adaptarse al rotor estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Polisulfona
10
Esterilizable en autoclave
107,2 mm
Tapón de rosca
29 mm
Tubo para centrífuga
50 ml
100
No estéril
Redondo
Redondo
No
No
50 000 x g con tapón de sellado
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1412169 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/11/2024 Catalog Number3115-0050
Número de lote1377946 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/03/2023 Catalog Number3115-0050
Número de lote1377950 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/03/2023 Catalog Number3115-0050
Número de lote1377949 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/03/2023 Catalog Number3115-0050
Número de lote1247591 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/02/2019 Catalog Number3115-0050
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de polisulfona de alta velocidad con tapones de rosca Oak Ridge Nalgene™ > Con tapones roscados de polipropileno; Capacidad: 50 ml
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.