Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de polisulfona de alta velocidad con tapones de rosca Oak Ridge Nalgene™
GREENER_CHOICE
Vea el contenido fácilmente mediante estos tubos de centrífuga de polisulfona fuertes y transparentes, que ofrecen una resistencia mejorada a ácidos y bases. Los tubos están disponibles con tapones de sellado.
135.00€ - 162.00€
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Material Polisulfona
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Alertas:
Se debe llenar hasta un 80 % de su capacidad total para centrifugación
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10212471
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
3115-0030
30 ml 94,0 mm 25,8 mm
135.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-12-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10262561
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
3115-0050
50 ml 107,2 mm 29 mm
162.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con estos tubos de centrífuga de polisulfona Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge transparentes y sólidos, que ofrecen una mayor resistencia a ácidos y bases. Los tubos están disponibles con tapones de sellado.
Características:
  • Fondos redondos para adaptarse a los rotores de alta velocidad.
  • Transparentes con acabado de color paja.
  • Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a un máximo de 50.000 x g
  • Los modelos 3115-0030 y 3115-0050 incluyen tapones de rosca sin revestimiento de polipropileno, fáciles de limpiar y que ofrecen un rendimiento a prueba de fugas† bajo uso normal para la mayoría de centrífugas de hasta 10.000 x g.
  • Para una garantía a prueba de fugas a velocidades superiores a 10.000 x g, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado (se venden por separado).
Información para pedidos:
Conjunto de tapón de sellado vendido por separado (n.º de cat. serie DS3131). El modelo con n.º de cat. 3115-0050 tiene una capacidad hasta el borde de tan solo 42 ml, pero está diseñado para adaptarse al rotor estándar.
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
100
No estéril
Redondo
No
Tubo para centrífuga
Polisulfona
10
Esterilizable en autoclave
Redondo
No
50 000 x g con tapón de sellado
Documentos
Product Certifications
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de polisulfona de alta velocidad con tapones de rosca Oak Ridge Nalgene™