Learn More
Thermo Scientific™ Juegos de limpieza para pipetas Nalgene™
Los juegos de limpieza para pipetas Thermo Scientific Nalgene incluyen todo lo necesario para limpiar pipetas.
Marca: Thermo Scientific™ 5250-0040
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los juegos de limpieza para pipetas Thermo Scientific Nalgene incluyen todo lo necesario para limpiar pipetas.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
Características:- Fabricación íntegra en resistente polietileno de alta densidad.
- Los componentes también están disponibles por separado, excepto el tamaño F (solo se vende como conjunto).
Incluye:
- Un tarro para pipetas
- Una cesta
- Un lavador/enjuagador del tamaño indicado
Especificaciones
Pipetas de hasta: Longitud 41 cm | |
41 cm | |
Conjunto de limpieza de pipetas B | |
|
16 in | |
B | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |