Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo de policarbonato con deflectores Nalgene™
Aumente la eficiencia de la mezcla con estos matraces de cultivo de policarbonato, una alternativa a los matraces de vidrio que producen curvas de crecimiento equivalentes con E. coli y S. Cerevisiae.
Marca: Thermo Scientific™ 4110-0500
68.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24329" para aplicar la oferta.
Alertas:
La esterilización repetida en autoclave puede generar la pérdida de parte de su fuerza mecánica.
Descripción
Aumente la eficiencia de la mezcla con los matraces de cultivo de policarbonato (PC) con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, una alternativa a los matraces de vidrio que producen curvas de crecimiento equivalentes con E. coli y S. cerevisiae.
- El policarbonato es resistente a roturas, transparente y con graduaciones fáciles de leer que ayudan a identificar el nivel de líquido de una forma sencilla.
- Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
- Los matraces son excelentes para una amplia variedad de procedimientos de laboratorio, entre otros, fermentación, crecimiento y recogida de cultivos celulares y procedimientos de ingeniería genérica.
- Los tamaños de 500 y 100 ml admiten tapones estándar de acero inoxidable o plástico de 38 mm que mejoran su versatilidad.
- Los matraces son esterilizables en autoclave.
Especificaciones
16,9 oz | |
500 mL | |
12 | |
Autoclavable | |
Deflector |
Matraces de cultivo con deflector 500 mL | |
Policarbonato | |
4 | |
Sí |