Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Nalgene™
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
Marca:  Thermo Scientific™ 4103-0125
Detalles adicionales : Peso : 0.39960kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10459762
  • 140.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
Proporcionan más seguridad que los matraces de vidrio cuando se usan en agitadores.
  • Graduaciones moldeadas
  • El matraz de 500 ml ofrece una combustión superior para la microdeterminación de fluorina
  • La boca admite tapones de tamaño estándar
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/Graduados
Especificaciones
Especificaciones
4 oz
125 ml
24
Esterilizable en autoclave
No estéril
Tapón n.º 5
Matraz Erlenmeyer graduado PC 125 ml
Policarbonato
12
No
Estrecha
Plano