Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Nalgene™
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
90.00€ - 140.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10459762
|
Thermo Scientific™
4103-0125 |
125 ml | Tapón n.º 5 |
140.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10652771
|
Thermo Scientific™
4103-0250 |
250mL | Tapón n.º 6 |
90.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
Proporcionan más seguridad que los matraces de vidrio cuando se usan en agitadores.
- Graduaciones moldeadas
- El matraz de 500 ml ofrece una combustión superior para la microdeterminación de fluorina
- Esterilizable en autoclave, aunque su uso reiterado puede producir cierta pérdida de resistencia mecánica
- Sin tapones
Especificaciones
Policarbonato | |
No | |
Estrecha | |
Plano |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
No estéril |