Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Nalgene™
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
Marca:  Thermo Scientific™ 4103-0250
68.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30060kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10652771
  • 90.00€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de policarbonato y cuello estrecho Thermo Scientific Nalgene se utilizan para preparar y almacenar medios y numerosas técnicas de cultivo.
Proporcionan más seguridad que los matraces de vidrio cuando se usan en agitadores.
  • Graduaciones moldeadas
  • El matraz de 500 ml ofrece una combustión superior para la microdeterminación de fluorina
  • La boca admite tapones de tamaño estándar
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/Graduados
Especificaciones
Especificaciones
8 oz
250mL
12
Esterilizable en autoclave
No estéril
Tapón n.º 6
Matraz Erlenmeyer graduado PC 250 ml
Policarbonato
6
No
Estrecha
Plano