Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polipropileno Nalgene™
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Marca: Thermo Scientific™ 4102-0250
55.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23850kg
Descripción
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Perfectos para uso general en laboratorios.
- Su pared translúcida permite ver el nivel de líquido fácilmente.
- El tamaño de 2.000 ml tiene graduaciones moldeadas
- La boca admite tapones de tamaño estándar (el tapón se vende por separado)
- Esterilizables en autoclave repetidas veces que le brinda una larga vida útil y un uso intensivo
Especificaciones
8 oz | |
250 ml | |
12 | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
No estéril | |
N.º 6 |
Matraz Erlenmeyer de PP 250 ml | |
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
6 | |
No | |
Estrecha | |
Plano |