Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polipropileno Nalgene™
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
46.67€ - 100.50€
Especificaciones
Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Mouth Style | Estrecha |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10470001
|
Thermo Scientific™
4102-0125 |
125 ml | 3 |
100.50€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10444881
|
Thermo Scientific™
4102-0250 |
250 ml | N.º 6 |
69.20€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10633151
|
Thermo Scientific™
4102-0500 |
500 ml | N.º 7 |
59.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10749681
|
Thermo Scientific™
4102-1000 |
1000 ml | N.º 8 |
46.67€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10065200
|
Thermo Scientific™
4102-2000 |
2000 ml | N.º 10 |
62.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Perfectos para uso general en laboratorios.
- Translúcido
- Esterilizable en autoclave
- El tamaño de 2.000 ml tiene graduaciones moldeadas
- Sin tapón
Especificaciones
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
No | |
No estéril |
Esterilizable en autoclave | |
Estrecha | |
Plano |