Learn More
Thermo Scientific™ Racks de varillas para tubos de ensayo de polipropileno Nalgene™
Sujete los tubos de recogida de muestras, los tubos de reacción y los tubos de ensayo con estas gradillas de varillas para tubos de ensayo de polipropileno. Idóneas para secar placas de vidrio y placas de cromatografía.
34.20€ - 58.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradillas de varillas para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Forma | Rectángulo |
N.º por caja | 8 |
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10400241
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0013 |
Blanco | Tubos de 10 a 13 mm |
58.05€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10248680
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0017 |
Blanca | Tubos de 14 a 17 mm |
37.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10763481
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0313 |
Azul | Tubos de 10 a 13 mm |
34.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10300961
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0317 |
Azul | Tubos de 14 a 17 mm |
37.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Los racks de varillas para tubos de ensayo de polipropileno Thermo Scientific Nalgene son perfectos para sujetar tubos de toma de muestras, tubos de reacción y tubos de ensayo.
Idóneo para las placas de vidrio de secado utilizadas en electroforesis.
- Consta de una matriz de varillas con espacio entremedias para albergar tubos de ensayo de un diámetro determinado y poder ver todo el contenido de los tubos.
- Las varillas también permiten colocar tubos en posición invertida para el secado.
- Cuando están invertidos, los tubos se mantienen separados de la base para permitir el drenaje a través de orificios y reducir al mínimo la entrada de contaminantes atmosféricos en los tubos.
- Moldeado en polipropileno sólido.
- Esterilizable en autoclave.
Especificaciones
Gradillas de varillas para tubos de ensayo | |
Polipropileno | |
8 |
Esterilizable en autoclave | |
Rectángulo | |
2 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.