Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos flotantes de polipropileno Nalgene™
Descongele, enfríe e incube las muestras a temperaturas elevadas o bajas con estas gradillas de microtubos flotantes, que son especialmente útiles para laboratorios de clonación genética, microbiología e inmunología.
35.25€ - 46.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla flotante de microtubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Admite | Tubos de 1.0-2.0 ml |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10292371
![]() |
Thermo Scientific™
5974-0404 |
Cuadrado, conjunto de 4 x 4 | Tamaños de tubo: 1.0, 1.2 y 2.0 ml |
46.80€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10488692
![]() |
Thermo Scientific™
5974-1015 |
Redondo, 20 posiciones, se adapta a un vaso de precipitados de 1000 ml | Tamaños de tubo: 1.0, 1.2, 1.5 y 2.0 ml |
45.85€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10613991
![]() |
Thermo Scientific™
5974-4015 |
Redondo, 8 posiciones, se adapta a un vaso de precipitados de 400 ml | Tamaños de tubo: 1.0, 1.2, 1.5 y 2.0 ml |
35.25€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Descongele, enfríe e incube muestras a temperaturas altas o bajas. Las gradillas de microtubos flotantes de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ resultan especialmente útiles para laboratorios de clonación genética, microbiología e inmunología. Estas gradillas ofrecen una excelente resistencia a la temperatura de 70 ºC a + 100 ºC (de - 94 ºF a + 212 ºF). Los tubos se apoyan en la gradilla por el reborde. Las gradillas cuadradas o redondas tienen moldeados números y letras para facilitar la identificación de las muestras.
Características:
- Gradillas cuadradas y redondas para incubación en tubos de microcentrífuga de 0,5 a 2,0 ml a temperatura elevada o reducida en baños de agua o hielo.
- Gradillas redondeadas que encajan con facilidad en el interior de vasos de precipitados de 400 o 1000 ml.
- Las gradillas cuadradas están diseñadas para una flotación estable en baños de agua con turbulencias. Las gradillas flotan con una carga completa de tubos llenos.
- En la mesa de trabajo, las patas de las gradillas evitan que el fondo de los tubos toque la superficie de la mesa.
- Su asa facilita el transporte, la agitación y la retirada del baño de agua.
- Cada orificio incluye letras y números moldeados para facilitar la identificación.
Nota:
Las gradillas no son esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Gradilla flotante de microtubos | |
Blanco | |
Polipropileno | |
4 |
No esterilizable en autoclave | |
Tubos de 1.0-2.0 ml | |
16 |