Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas de polipropileno Nalgene™
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con las probetas graduadas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas y graduaciones moldeadas.
Marca: Thermo Scientific™ 3662-0100
23.93 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con las probetas graduadas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas, graduaciones moldeadas y una gran base azul. No hay ningún menisco que confunda las lecturas, lo que elimina las conjeturas; las probetas se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:- Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
- Esterilizable en autoclave (la esterilización en autoclave afectará a la precisión).
- Graduaciones moldeadas serigrafiadas para una lectura sencilla (solo en los tamaños de 10 ml a 1 litro).
Información para pedidos:
Envasado individual
Especificaciones
100 ml | |
±1 ml | |
Cumplen los requisitos sobre exactitud de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM™ E 1272 clase B, así como los requisitos de la norma ISO 6706 | |
12 | |
3,86 cm (1,52 pulg) | |
38,6 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
121 °C | |
26,4 mm | |
250 °F | |
25,09 cm (9,88 pulg) | |
Probeta graduada |
PP (Polipropileno) | |
Cilindro de polipropileno graduado, 100 ml | |
1 | |
Para contener, Para administrar | |
De 3 a 100 ml en incrementos de 1 ml | |
1 ml | |
± 1.0 ml | |
Redondo | |
2,64 cm (1,04 pulg) | |
Hexagonal | |
251,1 mm | |
Sí |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.