Learn More
Thermo Scientific™ Frascos rectangulares de HDPE con tapón Nalgene™
Descripción
Transporte, muestree o almacene líquidos y materiales secos con estos frascos para optimizar el espacio que ofrecen una elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Los frascos rectangulares de HDPE con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ ocupan menos espacio en los estantes que los frascos redondos tradicionales. Los frascos de HDPE están fabricados con paredes sólidas de laterales rectos y una boca ancha para facilitar el llenado.
- Recipientes de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para la protección de muestras valiosas.
- Su forma rectangular permite almacenarlos en el congelador a una temperatura de hasta -100° C (-148° F)
- Sus tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
- A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Información de reciclaje: Los frascos reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones habituales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo. Los frascos de HDPE Nalgene y su embalaje son fáciles de reciclar. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Y, al final de la vida útil del producto, lave y recicle los frascos de HDPE Nalgene.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (16 oz) |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural translúcido |
Descripción | Frasco rectangular de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,4 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 94 mm |
N.º por caja | 48 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423216 | Certificado de conformidad | 21/03/2025 | 2007-0016 |
1414858 | Certificado de conformidad | 04/10/2024 | 2007-0016 |
1407931 | Certificado de conformidad | 02/06/2024 | 2007-0016 |
1396012 | Certificado de conformidad | 09/11/2023 | 2007-0016 |
1393133 | Certificado de conformidad | 22/09/2023 | 2007-0016 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.