Learn More
Thermo Scientific™ Conjuntos de tapones de sellado Nalgene™, tamaño 20
GREENER_CHOICE
Procese los tubos al nivel de velocidad nominal más alto (10 000 x g o superior) sin fugas, incluso cuando estén llenos con los conjuntos de tapones de sellado.
Marca:  Thermo Scientific™ DS3131-0024
75.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10383341
  • 76.15€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Procese tubos en su nivel máximo de velocidad nominal (10,000 x g o superior) sin fugas, incluso cuando están llenos. Los conjuntos de tapones de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ incluyen una junta tórica de fluoroelastómero Viton™. También se recomienda su uso para centrifugar materiales peligrosos compatibles con el material del tubo para centrífuga.
Características:
  • La parte superior se ajusta de forma segura para su uso a velocidades máximas sin fugas
  • Esterilizables en autoclave/Peligro biológico/A prueba de fugas†
Incluye:
  • Tapón de rosca de polipropileno
  • Conector ETFE Tefzel™
  • Junta tórica de fluoroelastómero Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
24 mm
Esterilizable en autoclave
Polipropileno, ETFE, fluoroelastómero
2
Tapón de tamaño 24
Tapón para tubo de centrífuga
Conjunto de tapones de sellado
2
Nalgene™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote7446830010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/01/2025 Catalog NumberDS3131-0024
Número de lote7444564010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/01/2025 Catalog NumberDS3131-0024
Número de lote7442481010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/01/2025 Catalog NumberDS3131-0024
Número de lote7444564010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/11/2024 Catalog NumberDS3131-0024
Número de lote7442481010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/11/2024 Catalog NumberDS3131-0024
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Conjuntos de tapones de sellado Nalgene™, tamaño 20 > Compatibles con tamaño de tapón 24
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.