Learn More
Thermo Scientific™ Conjuntos de tapones de sellado Nalgene™, tamaño 20
Procese los tubos al nivel de velocidad nominal más alto (10 000 x g o superior) sin fugas, incluso cuando estén llenos con los conjuntos de tapones de sellado.
59.70€ - 76.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón para tubo de centrífuga |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Descripción | Conjunto de tapones de sellado |
Material | Polipropileno, ETFE, fluoroelastómero |
N.° por paquete | 2 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10602641
![]() |
Thermo Scientific™
DS3131-0020 |
Tapón de tamaño 20 |
59.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10383341
![]() |
Thermo Scientific™
DS3131-0024 |
Tapón de tamaño 24 |
76.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Procese tubos en su nivel máximo de velocidad nominal (10,000 x g o superior) sin fugas, incluso cuando están llenos. Los conjuntos de tapones de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ incluyen una junta tórica de fluoroelastómero Viton™. También se recomienda su uso para centrifugar materiales peligrosos compatibles con el material del tubo para centrífuga.
Características:- Su ajuste superior ofrece seguridad a máxima velocidad sin fugas
- Esterilizable en autoclave/peligro biológico/a prueba de fugas†
Incluye:
- Tapón de rosca de polipropileno
- Tapón de ETFE Tefzel™
- Junta tórica de fluoroelastómero Viton™
Garantía: 90 días
Especificaciones
Tapón para tubo de centrífuga | |
Conjunto de tapones de sellado | |
2 | |
Nalgene™ |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno, ETFE, fluoroelastómero | |
2 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.