Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™: Envasados a granel Código de producto.: 10503385
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™: Envasados a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10503385
500 ml, 53 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Código de producto. 10503385
Marca: Thermo Scientific™ 3121140016
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene y vierta con facilidad con los frascos cuadrados de boca ancha, con graduaciones moldeadas y paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones.
Llene y vierta fácilmente con los frascos cuadrados de HDPE de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Con graduaciones moldeadas para una medición sencilla y paredes duraderas y uniformes que son resistentes a fisuras o perforaciones, estos frascos translúcidos proporcionan niveles de líquido visibles y se suministran en un diseño cuadrado que ahorra espacio.
Características:
  • Boca ancha para facilitar el llenado y el vertido
  • Resistentes a roturas y productos químicos
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento a prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Descripción Frascos cuadrados de boca ancha
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,7 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 43 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 125
N.° por paquete 125
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 146 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado de boca ancha
Anchura (imperial) 2,97 in
Altura (imperial) 5,7 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Diámetro (métrico) Forma cuadrada de 74 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1425417 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/04/2025 Catalog Number312114-0016
Número de lote1425416 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/04/2025 Catalog Number312114-0016
Número de lote1424591 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/03/2025 Catalog Number312114-0016
Número de lote1423924 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/03/2025 Catalog Number312114-0016
Número de lote1423594 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/02/2025 Catalog Number312114-0016
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™: Envasados a granel >