Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ con tapón
Descripción
Lleve a cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca ancha de HDPE ámbar Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos de polietileno de alta densidad son la versión ligera del frasco Nalgene de calidad de laboratorio original de color ámbar. El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz. Útiles para almacenamiento, transporte y envasado, ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
- Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
- Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
- Tapones sin revestimiento que garantizan un rendimiento a prueba de fugas†; sin revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
- Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
- A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 125 ml (4 oz) |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Ámbar |
Descripción | Frasco económico de boca ancha ámbar |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 72 |
N.° por paquete | 72 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422201 | Certificado de conformidad | 22/03/2025 | DS2185-0004 |
1312632 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | DS2185-0004 |
1418627 | Certificado de conformidad | 27/11/2024 | DS2185-0004 |
1412942 | Certificado de conformidad | 17/09/2024 | DS2185-0004 |
1401405 | Certificado de conformidad | 08/03/2024 | DS2185-0004 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.