Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE IP2 Nalgene™
Almacene materiales líquidos o secos en estos frascos de boca ancha, ideales como envases internos para los clientes que diseñen, monten y certifiquen embalajes combinados.
49.14€ - 325.00€
Especificaciones
Color | Natural translúcido |
---|---|
Descripción | Frascos de boca ancha Passport IP2 |
Incluye | Tapones de rosca de polipropileno (PP) |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Certificaciones/conformidad | Cumplen el apartado 5.0.2.9 de las regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10544441
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0004 |
125 ml | De 38 a 415 mm |
54.55€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10712371
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0008 |
250 ml | De 43 a 415 mm |
82.65€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10126040
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0016 |
500 ml | De 53 a 415 mm |
88.35€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10277800
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0032 |
1000 ml | De 63 a 415 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11319674
![]() |
Thermo Scientific™
2199-0032 |
1000 ml | De 63 a 415 mm |
325.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Almacene materiales líquidos o secos en los frascos IP2 de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales como envases internos para los clientes que diseñen, monten y certifiquen sus propios embalajes combinados, estos frascos económicos están diseñados para resistir fisuras y punciones características de los impactos en los envíos.
- A prueba de fugas†
- Cada lote de botellas se ha sometido a un control de detección de fugas a 15 psi (103 kPa).
- Boca ancha para facilitar el llenado.
- Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Tapones de rosca de polipropileno incluidos.
Especificaciones
Natural translúcido | |
Tapones de rosca de polipropileno (PP) | |
Cumplen el apartado 5.0.2.9 de las regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA. | |
Ancha | |
Frasco IP2 | |
Tapón de rosca |
Frascos de boca ancha Passport IP2 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Forma redonda | |
Polipropileno |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.