Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™para muestras estériles de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón Código de producto.: 15501161
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™para muestras estériles de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15501161
500 ml, 53 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
38 mm
43 mm
53 mm
Código de producto. 15501161
Marca: Thermo Scientific™ N4110500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija este recipiente, resistente a roturas, con garantía a prueba de fugas y estéril certificado, para la recogida de muestras de agua para análisis microbiológicos.
Los frascos Thermo Scientific™ Nalgene™para muestras estériles de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) se recomiendan para recoger muestras de agua para análisis microbiológicos. Los recipientes Nalgene, icono de calidad, son recipientes a prueba de fugas y resistentes a roturas. La fabricación robusta resiste los rigores de las operaciones sobre el terreno. Boca ancha para facilitar el llenado aséptico. Con certificado de esterilidad.
  • Recipiente de HDPE con tapón de polipropileno a prueba de fugas†
  • Garantía a prueba de fugas†
  • Esterilización certificada.
  • Tapones ensamblados en los recipientes y envueltos al vacío individualmente para facilitar la comprobación de signos de manipulación y garantizar la esterilidad.
  • Embalados en bandejas envueltas al vacío.
  • Boca ancha para facilitar el llenado aséptico.
  • Recomendado para recoger muestras de agua para análisis microbiológicos.
Los recipientes certificados con las siguientes características:
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Cada tapón está sellado individualmente con envoltura al vacío con precinto de seguridad.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Parámetros de certificación Estéril, calidad de agua y metales, cianuro, fluoruro
Color Natural
Descripción Frasco de HDPE de boca ancha Nalgene
Diámetro (imperial) 2,87 in
Incluye Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características: Certificado de análisis (CofA) incluido en el embalaje junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad. Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único; E
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 40
Envase Caja de 40
Tapones de repuesto ND
Esterilidad Estéril
Transparencia Translúcido
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 19,4 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 575 ml
Certificaciones/conformidad Esterilización certificada; los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Altura (métrico) 168 mm
Altura (imperial) 6,61 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Diámetro (métrico) 73 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6430 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog NumberN411-0500
Número de lote5210 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog NumberN411-0500
Número de lote5562 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberN411-0500
Número de lote00087954 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog NumberN411-0500
Número de lote1356867 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog NumberN411-0500
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™para muestras estériles de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón >