Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de LDPE de boca ancha Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Descripción
Llenado y dispensación sencillos con los frascos de LDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estas botellas translúcidas, fabricadas con polietileno natural de baja densidad, ofrecen durabilidad, transparencia y resistencia química.
- Tapones de polipropileno natural
- Ideales para análisis de trazas metálicas, dado que el polietileno de baja densidad (LDPE) contiene muy pocas
- Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
- A prueba de fugas†
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 16 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Natural |
Descripción | Frasco de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
Material | LDPE |
N.º por caja | 125 |
N.° por paquete | 125 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1405262 | Certificado de conformidad | 05/06/2024 | 312103-0016 |
1368541 | Certificado de conformidad | 03/09/2022 | 312103-0016 |
1340471 | Certificado de conformidad | 02/12/2021 | 312103-0016 |
1260281 | Certificado de conformidad | 02/08/2019 | 312103-0016 |
1249566 | Certificado de conformidad | 06/02/2019 | 312103-0016 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.