Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Description
Proteja el contenido de la luz UV con los frascos de envasado de HDPE ámbar opaco de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos de polietileno de alta densidad cumplen los requisitos de recipientes resistentes a la luz según la última edición de USP y se envasan a granel para facilitar su manipulación.
- Tapón de polipropileno ámbar opaco
- La boca ancha permite el llenado y la dispensación de líquidos y polvos de forma sencilla
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Spécification
Spécification
Capacidad | 1 oz, 30 ml |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Ámbar opaco |
Descripción | Frascos de envasado de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 21 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 1000 |
N.° por paquete | 1000 |
Color del tapón | Ámbar opaco |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documents
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423226 | Certificado de conformidad | 19/02/2025 | 312185-0001 |
1303636 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 312185-0001 |
1300142 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 312185-0001 |
1418222 | Certificado de conformidad | 05/12/2024 | 312185-0001 |
1404874 | Certificado de conformidad | 02/05/2024 | 312185-0001 |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.