Learn More
Ácido nalidíxico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11436117
Ácido nalidíxico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436117
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11436117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25096.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Nalidixic acid is a synthetic 1,8-naphthyridine antimicrobial agent. It is also used as an inhibitor of bacterial DNA gyrase. It plays an important role in the treatment of urinary tract infections caused by susceptible gram-negative microorganisms, including the majority of E. Coli, Enterobacter species, Klebsiella species and Proteus species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido nalidíxico es un agente antimicrobiano sintético de la 1,8 naftiridina. También se utiliza como inhibidor de la ADN girasa bacteriana. Desempeña un papel importante en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario causadas por microorganismos gramnegativos susceptibles, incluidas la mayoría de las especies de E. coli, Enterobacter, Klebsiella y Proteus.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico, acetona, cloruro de metileno, cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 389-08-2
Fórmula molecular C12H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 232.239
Número MDL MFCD00006884
Clave InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid
Punto de fusión 228°C to 230°C
Cantidad 5 g
Beilstein 750515
Índice Merck 14,6359
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether,acetone,methylene chloride,chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252615 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
Número de lote10249712 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
Número de lote10242484 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2022 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
Número de lote10188818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
Número de loteA22W018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB25096.06,B25096.14,B25096.22
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nalidixic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nalidixic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido nalidíxico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >