Learn More
Macherey-Nagel™ Placa HPTLC Nano-SIL CN/UV254
Marca: Macherey-Nagel™ 811115
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Nano-SIL CN | |
60 Å | |
Placa HPTLC | |
Hormonas esteroides, fenoles, conservantes | |
∼ 500 m2/g | |
10 x 10 cm |
2-10 μm | |
25/Paq. | |
UV254 | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Placa HPTLC Nano-SIL CN/UV254 > Tamaño de la placa: 10 x 10 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido