Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ Documentation and Standard Solution
In compliance with international standards in regulated environments, documented verification is provided with Installation Qualification and Operation Qualification (IQ/OQ) Package Conforming Data to verify that instruments are working according to specifications in case of an audit.
Marca: Implen™ N-120-Q
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Documento proporcionado en una unidad flash USB, como un archivo de Excel
- Incluye la solución estándar adecuada NanoPhotometer™ (N-568-S o N-120-S)
Especificaciones
NanoPhotometer N120 | |
Calibración automática | |
NanoPhotometer |
Según SOP interno | |
Datos de conformidad del paquete de cualificación de la instalación y cualificación de funcionamiento (IQ/OQ) | |
Documento de IQ/OQ y solución estándar (N-120-S) |
For Research Use Only