Learn More
Naphthol Yellow S, Thermo Scientific™
26.80€ - 355.00€
CAS | 846-70-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H4N2Na2O8S |
Peso molecular (g/mol) | 358.188 |
Número MDL | MFCD00003958 |
Clave InChI | CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | C.I. 10316; 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt |
PubChem CID | 2724063 |
ChEBI | CHEBI:87219 |
Nombre IUPAC | disodio; 5,7-dinitro-8-oxidonaftaleno-2-sulfonato |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)[O-])C(=C(C=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11439896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20872.18 |
50 g | N/A | ||||||
11449896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20872.30 |
250 g | N/A | ||||||
11429896
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20872.0B |
1000 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
846-70-8 | |
358.188 | |
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L | |
2724063 | |
disodio; 5,7-dinitro-8-oxidonaftaleno-2-sulfonato |
C10H4N2Na2O8S | |
MFCD00003958 | |
C.I. 10316; 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt | |
CHEBI:87219 | |
C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)[O-])C(=C(C=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Especificaciones
Naphthol Yellow S | |
846-70-8 | |
MFCD00003958 | |
14,6393 | |
CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; 5,7-dinitro-8-oxidonaftaleno-2-sulfonato | |
2724063 | |
358.2 |
>300°C | |
C10H4N2Na2O8S | |
2708476 | |
C.I. 10316; 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt | |
C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)[O-])C(=C(C=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[O-].[Na+].[Na+] | |
358.188 | |
CHEBI:87219 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 212-690-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QK1813000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes