Learn More
BRAND™ Narrow Neck Erlenmeyer Flask
Narrow Neck Erlenmeyer Flask features a beaded rim and graduation marks.
Marca: BRAND™ 92714
102.32 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio de borosilicato 3.3
- DIN ISO 1773
- Con reborde y graduación
Especificaciones
25 ml | |
Estrecha | |
Con reborde |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Sí |