Learn More
BRAND™ Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho
El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho tiene un reborde granulado y marcas de graduación.
116.00€ - 485.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Estilo de cuello | Estrecha |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Con reborde |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15272969
|
BRAND™
92714 |
25 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15537851
|
BRAND™
92724 |
100 ml |
120.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15262979
|
BRAND™
92763 |
2000 ml |
485.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10789581
|
BRAND™
92773 |
5000 ml |
122.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Vidrio de borosilicato 3.3
- DIN ISO 1773
- Con reborde y graduación
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Estrecha | |
Sí | |
Con reborde |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho