Learn More
BRAND™ Narrow Neck Glass Erlenmeyer Flasks
These Erlenmeyer Flasks are manufactured from Boro 3.3 glass and are acc. to DIN ISO 1773.
Marca: BRAND™ 92744
124.76 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 17.23000kg
Descripción
- Con reborde y graduación
- Cuello estrecho para el control del vertido y la dispensación
- Diferentes cantidades de paquetes según la capacidad
Especificaciones
DIN ISO 1773 | |
500 ml | |
180 mm | |
10 | |
Sí |
34 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Estrecha | |
Matraz Erlenmeyer | |
105 mm |