Learn More
BRAND™ Narrow Neck Glass Erlenmeyer Flasks
These Erlenmeyer Flasks are manufactured from Boro 3.3 glass and are acc. to DIN ISO 1773.
78.55€ - 240.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN ISO 1773 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Estilo de cuello | Estrecha |
Tipo de producto | Matraz Erlenmeyer |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10528781
|
BRAND™
92768 |
3000 ml |
78.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15567851
|
BRAND™
92754 |
1000 ml |
240.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15282969
|
BRAND™
92717 |
50 ml |
116.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15557851
|
BRAND™
92739 |
300 ml |
136.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15222979
|
BRAND™
92736 |
250 ml |
113.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15242979
|
BRAND™
92744 |
500 ml |
150.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With beaded rim and graduation
- Narrow neck for controlled pouring and dispensing
- Differing package counts according to capacity
Especificaciones
DIN ISO 1773 | |
Estrecha | |
Sí |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Matraz Erlenmeyer |