Learn More
Thermo Scientific™ Filtros no estériles para centrífuga de 25 mL
Filtre volúmenes de hasta 25 mL con estos filtros para centrífuga de polipropileno de 25 mL.
Marca: Thermo Scientific™ F2519-2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Filtre volúmenes de hasta 25 mL con estos filtros no estériles para centrífuga de 25 mL Thermo Scientific™ National. Los filtros tienen una carcasa de filtro de polipropileno virgen con tubo receptor cónico, que se pueden utilizar con cualquier centrífuga de sobremesa o de laboratorio para suelo.
- Fuerza centrífuga máxima de 2500 XG
- Sin esterilizar
- Empaquetados a granel
Especificaciones
Membrana de acetato de celulosa; 0,45 μm de tamaño de poro | |
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
Target2 | |
25 mL |
Centrífuga de sobremesa o de suelo | |
0,45 μm | |
Polipropileno | |
Filtro para centrífuga |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.