Learn More
Thermo Scientific™ Filtros no estériles para centrífuga de 25 mL
Filtre volúmenes de hasta 25 mL con estos filtros para centrífuga de polipropileno de 25 mL.
217.08€ - 237.32€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga de sobremesa o de suelo |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Línea de productos | Target2 |
Tipo | Filtro para centrífuga |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13476786
|
Thermo Scientific™
F2519-1 |
Acetato de celulosa | 0,22 μm |
217.08€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12604843
|
Thermo Scientific™
F2519-2 |
Acetato de celulosa | 0,45 μm |
227.20€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10638815
|
Thermo Scientific™
F2519-3 |
Nailon | 0,22 μm |
227.20€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10139534
|
Thermo Scientific™
F2519-4 |
Nailon | 0,45 μm |
227.20€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10669855
|
Thermo Scientific™
F2519-5 |
PVDF | 0,22 μm |
237.32€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11975693
|
Thermo Scientific™
F2519-6 |
PVDF | 0,45 μm |
237.32€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Filtre volúmenes de hasta 25 mL con estos filtros no estériles para centrífuga de 25 mL Thermo Scientific™ National. Los filtros tienen una carcasa de filtro de polipropileno virgen con tubo receptor cónico, que se pueden utilizar con cualquier centrífuga de sobremesa o de laboratorio para suelo.
- Fuerza centrífuga máxima de 2500XG
- Sin esterilizar
- Empaquetados a granel
Especificaciones
Centrífuga de sobremesa o de suelo | |
Polipropileno | |
Filtro para centrífuga |
No estéril | |
Target2 | |
25 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.