Learn More
Thermo Scientific™ Insertos National para viales con ampolla de 15 x 45 mm de 4 ml
Los insertos para viales National Thermo Scientific™ ofrecen una variedad de opciones, incluidos insertos de vidrio cónicos, insertos Polyspring y de punta extraída.
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-S641
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12460258
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ National Vial Inserts offer a variety of options incuding glass conical, Polyspring and pulled point.
  • Tienen un diámetro externo nominal de 6 o 8 mm para adaptarse a viales de 15 × 45 4 ml
  • Los insertos desactivados cuentan con silanizado NSC
Especificaciones
Especificaciones
C4015-S641
350 µl
Conical
Insert
Silanized Glass
Polyspring
National
Viales de 15 × 45 mm de 4 ml