Learn More
Thermo Scientific™ Insertos National para viales con ampolla de 15 x 45 mm de 4 ml
Los insertos para viales National Thermo Scientific™ ofrecen una variedad de opciones, incluidos insertos de vidrio cónicos, insertos Polyspring y de punta extraída.
19.65€ - 94.10€
Especificaciones
Línea de productos | National™ |
---|---|
Tipo | Insert |
Para utilizar con (equipo) | Viales de 15 x 45 mm 4 ml |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10373065
|
Thermo Scientific™
C4015-641 |
C4015-641 | 500 μl | Conical |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10763226
|
Thermo Scientific™
C4015-843 |
C4015-843 | 1 ml | Flat Bottom |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12460258
|
Thermo Scientific™
C4015-S641 |
C4015-S641 | 350 µl | Conical |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Thermo Scientific™ National Vial Inserts offer a variety of options incuding glass conical, Polyspring and pulled point.
- Tienen un diámetro externo nominal de 6 o 8 mm para adaptarse a viales de 15 × 45 4 ml
- Los insertos desactivados cuentan con silanizado NSC
Especificaciones
National™ | |
Insert | |
Viales de 15 x 45 mm 4 ml |