Learn More
Deutsch Neumann™ Pipeteadores de seguridad de caucho
Reducen los riesgos de pipeteo cuando se manipulan sustancias tóxicas, corrosivas, contaminadas con bacterias o líquidos con mal olor. Los pipeteadores de seguridad de caucho Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural.
7.20€ - 7.65€
Especificaciones
Color | Rojo |
---|---|
Material | Caucho natural |
Tipo | Pipeteador de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Para pipetear cómodamente sustancias tóxicas, corrosivas, que contienen bacterias y sustancias mal olorosas |
Cantidad | 1 Unidad |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10418882
|
Deutsch Neumann™
4700002 |
Universal 2 |
7.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10313441
|
Deutsch Neumann™
4700001 |
Estándar 1 |
7.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Solo dos puntos de funcionamiento
- Excelente resistencia a la tracción y resistencia
- El diseño con una sola mano es la pipeta de seguridad más sencilla disponible
Especificaciones
Rojo | |
Pipeteador de seguridad | |
1 Unidad |
Caucho natural | |
Para pipetear cómodamente sustancias tóxicas, corrosivas, que contienen bacterias y sustancias mal olorosas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Deutsch Neumann™ Pipeteadores de seguridad de caucho