Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ RB057/S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11522942
  • 19.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones sólidos sin agujeros
Especificaciones
Especificaciones
Para el uso en el laboratorio
49mm
Rojo
64mm
Tapón
46/55 IRHD
2/paq.
57mm
Caucho natural