Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural
Se utiliza para usos de laboratorio.
6.75€ - 42.85€
Especificaciones
Color | Rojo |
---|---|
Material | Caucho natural |
Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en el laboratorio |
Dureza | 46/55 IRHD |
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11517592
|
Fisherbrand™
|
105mm | 116,5mm |
42.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11522922
|
Fisherbrand™
|
11mm | 14mm |
6.75€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11552922
|
Fisherbrand™
|
17mm | 20,3mm |
11.25€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11542932
|
Fisherbrand™
|
35mm | 40,5mm |
26.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11522942
|
Fisherbrand™
|
57mm | 64mm |
18.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11532942
|
Fisherbrand™
|
62mm | 69mm |
26.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11542942
|
Fisherbrand™
|
67mm | 74mm |
27.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11572912
|
Fisherbrand™
|
6mm | 8mm |
11.90€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11582922
|
Fisherbrand™
|
23mm | 26,5mm |
17.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11592922
|
Fisherbrand™
|
25mm | 28,5mm |
20.25€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10411083
|
Fisherbrand™
|
25mm | 28,5mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10192031
|
Fisherbrand™
|
23mm | 26,5mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Solid stoppers with no holes
Especificaciones
Rojo | |
Caucho natural | |
Para el uso en el laboratorio | |
46/55 IRHD |