Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural
Aportan un cierre seguro de los aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural Deutsch Neumann™ son aptos para el uso general.
Marca:  Deutsch Neumann™ 1011121
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10199980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 12 871
  • Durómetro 40 Shore A
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
  • Disponible en color gris o rojo
Especificaciones
Especificaciones
1 orificio, 5 mm de diám.
40 Shore A
1/paq.
21mm
Caucho natural
5 mm
30 mm
Gris
27mm
Tapón