Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural
Aportan un cierre seguro de los aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural Deutsch Neumann™ son aptos para el uso general.
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010294
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10534173
  • 21.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN 12 871
  • Durómetro 40 Shore A
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
  • Disponible en color gris o rojo
Especificaciones
Especificaciones
Sólido
65mm
Rojo
107mm
Tapón
40 Shore A
1/paq.
94mm
Caucho natural