Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural
Aportan un cierre seguro de los aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural Deutsch Neumann™ son aptos para el uso general.
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010210
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10711421
  • 0.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN 12 871
  • Durómetro 40 Shore A
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
  • Disponible en color gris o rojo
Especificaciones
Especificaciones
Sólido
20 mm
Rojo
14,5mm
Tapón
40 Shore A
1/paq.
10,5mm
Caucho natural