Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de dos orificios
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Se utiliza para usos de laboratorio.
- Fabricados con caucho natural
- En color rojo
- Tapones con dos orificios
Especificaciones
Rojo | |
Para el uso en el laboratorio | |
20,3mm | |
Caucho natural | |
26mm |
Tapón | |
17mm | |
20/paq. | |
46/55 IRHD | |
5 mm |